Print…
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 65.4 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Fórmula: C₈H₆Cl₂FNO₂
Ponto de ebulição: 95…97 °C/2…3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09757511
Número CAS: 82671-03-2