Print…
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
PC1999-1G PC1999-5G
APOSPC1999-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Fórmula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Peso Molecular: 886.20 g/mol
Ponto de Fusão: 310 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043323
Número CAS: 79060-88-1