Print…
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428522
Número CAS: 63069-49-8