Print…
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 357 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃F₅N₂
Ponto de ebulição: 85…86 °C/27mmHg
Densidade: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840199
Número CAS: 883498-68-8