Print…
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-100GEA 0 EUR
APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂I
Ponto de ebulição: 71 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039247
Número CAS: 13697-89-7