Print…
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 93.1 EUR
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 222…224 °C
Ponto de Fusão: 21…22 °C
Densidade: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007298
Número CAS: 118-83-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III