Print…
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 36.4 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 220…223 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007084
Número CAS: 121-17-5
UN: 2307
ADR: 6.1,II