Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M em THF
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC1945-1L
PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA
248
EUR
APOSPC1945-1L
APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammonium fluoride 1.0 M em THF
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula:
C₁₆H₃₆FN Ponto de ebulição: 65…67 °C Densidade: 0,903 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: –17 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011747 Número CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 1993 ADR: 3,III |