Print…
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 0 EUR
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039323
Número CAS: 162101-31-7