Print…
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 102…103 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,527 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007296
Número CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1