Print…
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 91…93 °C/69mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052900
Número CAS: 22123-14-4