Print…
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1936E-1G PC1936E-5G
APOSPC1936E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1936E-1G APOSPC1936E-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Ponto de ebulição: 173…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153096
Número CAS: 175136-17-1