Print…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06823965
Número CAS: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7