Print…
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1931K-1G PC1931K-5G
APOSPC1931K-1GEA 35 EUR
APOSPC1931K-1G APOSPC1931K-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276589
Número CAS: 18706-22-4