Print…
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1160 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Ponto de Fusão: 280…289 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276583
Número CAS: 18706-21-3