Print…
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄ClF₄N
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276579
Número CAS: 59611-55-1