Print…
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 23.2 EUR
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
5-Chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 156 °C
Densidade: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018504
Número CAS: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3,III