Print…
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 49.3 EUR
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 88…92 °C/24mmHg
Ponto de Fusão: 43 °C
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412182
Número CAS: 144584-65-6