Print…
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1920-25G PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1920-25G APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluene 99%
4-Chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 158 °C
Densidade: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000571
Número CAS: 452-75-5
UN: 1993
ADR: 3,III