Print…
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1915-100G PC1915-25G
APOSPC1915-100GEA 0 EUR
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
3-Chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 92…94 °C/86mmHg
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042115
Número CAS: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3,III