Print…
3-Chloro-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1914-1G PC1914-25G
APOSPC1914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Peso Molecular: 131.54 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114144
Número CAS: 1480-64-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III