Print…
2-Chloro-5-fluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene
2-Chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 156…157 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040853
Número CAS: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN: 1993
ADR: 3,III