Print…
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 310 EUR
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Peso Molecular: 171.56 g/mol
Ponto de ebulição: 60…62 °C/2mmHg
Densidade: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037037
Número CAS: 50529-33-4
UN: 2206
ADR: 6.1 II