Print…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 162 EUR
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Fórmula: C₁₄H₉ClFN
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068179
Número CAS: 1868-88-8