Print…
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂FN₂
Ponto de Fusão: 211…212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052267
Número CAS: 175135-74-7