Print…
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1884E-1G PC1884E-5G
APOSPC1884E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1884E-1G APOSPC1884E-5G
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Fórmula: C₁₀H₈ClFO
Ponto de ebulição: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051608
Número CAS: 175136-82-0