Print…
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000393
Número CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8