Print…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 270 EUR
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Ponto de ebulição: 289
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004319
Número CAS: 37777-76-7