Print…
4-Cloro-2-fluorofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 177 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Cloro-2-fluorofenol 98%
4-Cloro-2-fluorofenol
Fórmula: C₆H₄ClFO
Peso Molecular: 146.55 g/mol
Ponto de ebulição: 103…104 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075030
Número CAS: 348-62-9