Print…
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G PC1877-1G PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA 112 EUR
APOSPC1877-10G APOSPC1877-1G APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862657
Número CAS: 191595-63-8