Print…
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 165 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de Fusão: 48…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042211
Número CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5