Print…
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 227…232 °C
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Densidade: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007206
Número CAS: 350-30-1
EINECS: 206-499-3