Print…
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 29 EUR
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 237…239 °C
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084853
Número CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9