Print…
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 29.3 EUR
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso Molecular: 190.56 g/mol
Ponto de Fusão: 142…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052698
Número CAS: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III