Print…
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Ponto de ebulição: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051774
Número CAS: 101335-11-9