Print…
1-Chloro-1-fluoroethylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Fornecimento: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Fórmula: C₂H₂ClF
Ponto de ebulição: –24 °C
Ponto de Fusão: –169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1,