Print…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide
PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 109 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₁ClFNS
Ponto de ebulição: 140 °C/6mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052683
Número CAS: 175136-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III