Print…
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 112 EUR
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Fórmula: C₇H₆ClFS
Ponto de ebulição: 102 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052473
Número CAS: 170924-52-4