Print…
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Peso Molecular: 179.02 g/mol
Ponto de ebulição: 208…210 °C
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 1.401 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000896
Número CAS: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8 II