Print…
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 0 EUR
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Ponto de ebulição: 125…126 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042503
Número CAS: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8,II