Print…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇ClFN·HCl
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143286
Número CAS: 202982-63-6