Print…
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇ClFN
Ponto de ebulição: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042532
Número CAS: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III