Print…
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004608
Número CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9