Print…
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 43.5 EUR
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de ebulição: 82…84 °C/15mmHg
Densidade: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084954
Número CAS: 21900-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II