Print…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 31.9 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Ponto de ebulição: 137 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042207
Número CAS: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III