Print…
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Ponto de Fusão: 190…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143290
Número CAS: 403-17-8