Print…
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de Fusão: 203…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042468
Número CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3