Print…
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 0 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042477
Número CAS: 403-16-7