Print…
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 0 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de Fusão: 155…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002417
Número CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2