Print…
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Ponto de Fusão: 181…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010615
Número CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0